Principaux documents
PHL84194
(−)-Yatein
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(−)-Deoxypodorhizone, Dihydroanhydropodorhizol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H24O7
CAS Number:
Poids moléculaire :
400.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O1C[C@@H]([C@H](C1=O)Cc4cc(c(c(c4)OC)OC)OC)Cc2cc3c(cc2)OCO3
InChI
1S/C22H24O7/c1-24-19-9-14(10-20(25-2)21(19)26-3)7-16-15(11-27-22(16)23)6-13-4-5-17-18(8-13)29-12-28-17/h4-5,8-10,15-16H,6-7,11-12H2,1-3H3/t15-,16+/m0/s1
Clé InChI
GMLDZDDTZKXJLU-JKSUJKDBSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable