Principaux documents
PHL84226
Isomogroside V
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C60H102O29
CAS Number:
Poids moléculaire :
1287.43
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@H]3CC[C@H]4[C@]5([C@H]([C@]6([C@@]([C@H](CC6)[C@@H](CC[C@@H](OC7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O[C@@H]9O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)CO)O)O)CO[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([
InChI
1S/C60H102O29/c1-23(9-13-35(57(4,5)79)87-55-50(89-54-47(77)42(72)38(68)29(20-63)83-54)43(73)39(69)31(85-55)22-80-51-45(75)40(70)36(66)27(18-61)81-51)24-15-16-58(6)32-12-10-25-26(60(32,8)33(65)17-59(24,58)7)11-14-34(56(25,2)3)86-52-48(78)44(74)49(30(21-64)
Clé InChI
SQKPHECGTGXVQW-ANJHEPHVSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable