Principaux documents
PHL84244
Notoginsenoside Fa
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C59H100O27
CAS Number:
Poids moléculaire :
1241.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O[C@@H]9OC[C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)O[C@@H]3C([C@H]4[C@@]([C@@H]5[C@]([C@]6([C@H]([C@@H](C5)O)[C@H](CC6)[C@@](O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)CO[C@@H]8O[C@@H]([C@H]
InChI
1S/C59H100O27/c1-24(2)10-9-14-59(8,86-52-47(76)42(71)40(69)31(82-52)23-78-50-46(75)41(70)37(66)28(19-60)79-50)25-11-16-58(7)35(25)26(63)18-33-56(5)15-13-34(55(3,4)32(56)12-17-57(33,58)6)83-53-48(43(72)38(67)29(20-61)80-53)85-54-49(44(73)39(68)30(21-62)81-
Clé InChI
HERICYNRBVMDFO-WVYXDZFESA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3