Principaux documents
PHL84467
5,6-Dehydro 7,8-dihydrokavain
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4-Methoxy-6-(2-phenylethyl)-2H-pyran-2-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H14O3
CAS Number:
Poids moléculaire :
230.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[o]1[c](cc(cc1CCc2ccccc2)OC)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-16-13-9-12(17-14(15)10-13)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10H,7-8H2,1H3
Clé InChI
OVXOWIKMOIVICB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3