Principaux documents
PHL85749
Helichrysetin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2′,4,4′-Trihydroxy 6′-methoxychalcone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H14O5
CAS Number:
Poids moléculaire :
286.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O(C)c1c(c(cc(c1)O)O)C(=O)\C=C\c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C16H14O5/c1-21-15-9-12(18)8-14(20)16(15)13(19)7-4-10-2-5-11(17)6-3-10/h2-9,17-18,20H,1H3/b7-4+
Clé InChI
OWGUBYRKZATRIT-QPJJXVBHSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3