Principaux documents
PHL85770
Secologanoside
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H22O11
CAS Number:
Poids moléculaire :
390.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)O[C@H]1O[C@]2([H])OC=C(C(O)=O)[C@@H](CC(O)=O)[C@H]2C=C
InChI
1S/C16H22O11/c1-2-6-7(3-10(18)19)8(14(23)24)5-25-15(6)27-16-13(22)12(21)11(20)9(4-17)26-16/h2,5-7,9,11-13,15-17,20-22H,1,3-4H2,(H,18,19)(H,23,24)/t6-,7+,9-,11-,12+,13-,15+,16+/m1/s1
Clé InChI
RGTONEMDTVVDMY-GRTPNEQMSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3