Principaux documents
PHL85783
Vomicine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Strychnicine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H24N2O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
380.44
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
OC1=C(N2[C@]([C@]3([H])[C@](OCC=C4CN5C)([H])CC2=O)([H])[C@@]6(CC5)C(C[C@]34[H])=O)C6=CC=C1
InChI
1S/C22H24N2O4/c1-23-7-6-22-14-3-2-4-15(25)20(14)24-18(27)10-16-19(21(22)24)13(9-17(22)26)12(11-23)5-8-28-16/h2-5,13,16,19,21,25H,6-11H2,1H3/t13-,16-,19-,21-,22+/m0/s1
Clé InChI
ZMTYENXGROJCEA-LNKPQSDASA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable