PHR9312
(16α)-16,17,21-Trihydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
16α,17,21-Trihydroxy-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
About This Item
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Agence
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
Famille d'API
budesonide
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Application(s)
pharmaceutical
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable