1152031
USP
T Beta-Cyanoethyl Phosphoramidite
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(5′-O-Dimethoxytritylthymidine-3′-O-(2-cyanoethyl-N,N-diisopropyl)phosphoramidite)
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
USP
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
P(N(C(C)C)C(C)C)(O[C@@H]1[C@H](O[C@H](C1)[n]5[c]([nH][c](c(c5)C)=O)=O)COC(c4ccc(cc4)OC)(c3ccc(cc3)OC)c2ccccc2)OCCC#N
InChI
1S/C40H49N4O8P/c1-27(2)44(28(3)4)53(50-23-11-22-41)52-35-24-37(43-25-29(5)38(45)42-39(43)46)51-36(35)26-49-40(30-12-9-8-10-13-30,31-14-18-33(47-6)19-15-31)32-16-20-34(48-7)21-17-32/h8-10,12-21,25,27-28,35-37H,11,23-24,26H2,1-7H3,(H,42,45,46)/t35-,36+,37+,
Clé InChI
UNOTXUFIWPRZJX-CEXSRUIHSA-N
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable