1152034
USP
Bz Dc Beta-Cyanoethyl Phosphoramidite
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(5′-O-Dimethoxytrityl-N4 -benzoyl-2′-deoxycytidine-3′-O-(2-cyanoethyl-N,Ndiisopropyl)phosphoramidite)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
USP
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
P(N(C(C)C)C(C)C)(O[C@@H]1[C@H](O[C@H](C1)[n]5[c](nc(cc5)NC(=O)c6ccccc6)=O)COC(c4ccc(cc4)OC)(c3ccc(cc3)OC)c2ccccc2)OCCC#N
InChI
1S/C46H52N5O8P/c1-32(2)51(33(3)4)60(57-29-13-27-47)59-40-30-43(50-28-26-42(49-45(50)53)48-44(52)34-14-9-7-10-15-34)58-41(40)31-56-46(35-16-11-8-12-17-35,36-18-22-38(54-5)23-19-36)37-20-24-39(55-6)25-21-37/h7-12,14-26,28,32-33,40-41,43H,13,29-31H2,1-6H3,(H
Clé InChI
PGTNFMKLGRFZDX-SALLYJDFSA-N
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable