1197302
USP
Diflorasone diacetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
6α,9-Difluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-diacetate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
diflorasone
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[H][C@@]12C[C@H](C)[C@](OC(C)=O)(C(=O)COC(C)=O)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C26H32F2O7/c1-13-8-17-18-10-20(27)19-9-16(31)6-7-23(19,4)25(18,28)21(32)11-24(17,5)26(13,35-15(3)30)22(33)12-34-14(2)29/h6-7,9,13,17-18,20-21,32H,8,10-12H2,1-5H3/t13-,17-,18-,20-,21-,23-,24-,25-,26-/m0/s1
Clé InChI
BOBLHFUVNSFZPJ-JOYXJVLSSA-N
Informations sur le gène
human ... NR3C1(2908)
Description générale
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Diflorasone Diacetate Ointment
- Diflorasone Diacetate Cream
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable