1224960
USP
Dolasetron mesylate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Hexahydro-8-hydroxy-2,6-methano-2H-quinolizin-3(4H)-one hydrochloride
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dolasetron
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable