1225044
USP
Dofetilide Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Dofetilide Related Compound D, 4-{2-[(4-Aminophenethyl)(methyl)amino]ethoxy}aniline
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
certified by the USP
Famille d'API
dofetilide
Poids mol.
285.39 (C17H23N3O)
Conditionnement
pkg of 25 mg
Fabricant/nom de marque
USP 1225044
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable