1457797
USP
Nebivolol stereoisomer Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(RS)-1-[(RS)-6-Fluorochroman-2-yl]-2-({(RS)-2-[(SR)-6-fluorochroman-2-yl]-2-hydroxyethyl}amino)ethan-1-ol hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
USP
Famille d'API
nebivolol
Conditionnement
pkg of 15 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3