1667461
USP
Tioconazole Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-[2,4-Dichloro-β-[(2,5-dichloro-3-thenyl)oxy]phenethyl]imidazole hydrochloride hydrochloride
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tioconazole
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable