1671040
USP
TOLNAFTATE RELATED COMPOUND D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N,3-Dimethylaniline
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
certified by the USP
Famille d'API
tolnaftate
Fabricant/nom de marque
USP 1671040
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F
Point d'éclair (°C)
90 °C