1A01580
USP
DICHLOROTHIOPHENE CARBOXYLIC ACID
Synonyme(s) :
Dichlorothiophene Carboxylic Acid, (3,5-dichlorothiophene-2-carboxylic acid)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
Agence
USP
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
[s]1c(cc(c1C(=O)O)Cl)Cl
Clé InChI
DRFBPFKEXPWKSY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable