1A04420
USP
1-Benzhydryl-4-nitrosopiperazine
Synonyme(s) :
(1-Benzhydryl-4-nitrosopiperazine)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
Agence
USP
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
N1(CCN(CC1)C(c3ccccc3)c2ccccc2)N=O
InChI
1S/C17H19N3O/c21-18-20-13-11-19(12-14-20)17(15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17H,11-14H2
Clé InChI
JRCPMCWNPCUSKS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable