
5-(Phenylazo)salicylic acid

Synonyme(s):
2-Hydroxy-5-(phenylazo)benzoic acid
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H10N2O3
CAS Number:
Poids moléculaire :
242.23
Products
Marque
Poids de la formule
Fabricant
Niveau de qualité
Famille d'API
Showing 1-1 of 1
Comparer
Product Number
Description
Tarif