PHR9083
5-(Phenylazo)salicylic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Mesalazine impurity I (PhEur), 2-Hydroxy-5-(phenylazo)benzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Famille d'API
mesalazine
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(=Nc2ccccc2)c1cc(c(cc1)O)C(=O)O
InChI
1S/C13H10N2O3/c16-12-7-6-10(8-11(12)13(17)18)15-14-9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16H,(H,17,18)
Clé InChI
JHDYSXXPQIFFJZ-UHFFFAOYSA-N
Vous recherchez des produits similaires ? Visite Guide de comparaison des produits
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Certificats d'analyse (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documents section.
Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.
Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique