Merck
12103C
Sigma-Aldrich
胎牛血清
USA origin, suitable for cell culture
别名:
FBS, FCS, 血清
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352207
NACRES:
NA.71
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物来源
bovine fetus
质量水平
产品线
FBS Premier
组成
hemoglobin, ≤20 mg/dL
来源
USA origin
技术
cell culture | mammalian: suitable
杂质
≤10 EU/mL endotoxin
运输
dry ice
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
FBS仍然是一种常用的培养基补充剂,因为它在细胞培养中提供了广泛的功能。FBS提供营养、生长和附着因子,并通过难以在无血清培养基(SFM)系统中复制的机制保护细胞免受氧化损伤和细胞凋亡。
应用
胎牛血清在不同类型的细胞培养物中用作补充剂,例如:
  • 在添加胎牛血清和其它成分的 Dulbecco ′改良 Eagle′培养基中PC12 细胞的生长。
  • HeLa 细胞是在含有胎牛血清和其它成分的罗斯威尔公园纪念研究所 (RPMI) 1640 培养基中供养。
  • BaF3 细胞培养物(细胞在补充胎牛血清和其它成分的 RPMI 1640 培养基中供养)。
  • 原代海马细胞培养物(细胞在补充有热灭活胎牛血清和其它成分的Eagle′最低必需培养基供养)。
  • HeLa、Cos1 和 Cos7 细胞在含有胎牛血清和其它成分的 Dulbecco 改良 Eagle 培养基 (DMEM) 中培养。
胎牛血清(FBS)由于其高营养成分,是用于补充细胞培养基的最常见的血清。尽管其在蛋白中含量相对较低,但FBS可有效促进和维持脊椎动物、哺乳动物和昆虫细胞的生长
该产品用于进一步的制造用途。本产品不用于人类或治疗用途。
分析说明
  • 内毒素和血红蛋白测试
  • 检测了是否存在细菌、病毒和支原体
  • 在无菌条件下用0.1微米膜过滤三次
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)