61327
乳铁蛋白 来源于人奶
iron-saturated, ≥85% (GE)
生物来源
human milk
质量水平
方案
≥85% (GE)
表单
solid
质量
iron-saturated
分子量
82.4 kDa
浓度
≥0.15 % (w/w) Fe
溶解性
0.05 M NaCl: 1 mg/mL, clear to faintly turbid, faintly red to brown
UniProt登记号
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)N)C)CC(=O)O
InChI
1S/C35H53N9O12/c1-16(2)27(43-33(53)23(14-26(47)48)41-25(46)15-38-29(49)18(5)39-31(51)21(36)13-24(37)45)34(54)40-19(6)30(50)42-22(12-20-10-8-7-9-11-20)32(52)44-28(17(3)4)35(55)56/h7-11,16-19,21-23,27-28H,12-15,36H2,1-6H3,(H2,37,45)(H,38,49)(H,39,51)(H,40,54)(H,41,46)(H,42,50)(H,43,53)(H,44,52)(H,47,48)(H,55,56)/t18-,19-,21-,22-,23-,27-,28-/m0/s1
InChI key
QCBUWCQOKPLTDZ-PKRULZLPSA-N
基因信息
human ... LTF(4057)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
生化/生理作用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3