C0773
胶原酶 来源于溶组织梭菌
high purity, purified by chromatography, Type VII, ≥4 FALGPA units/mg solid, lyophilized powder, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
别名:
梭菌肽酶 A
质量水平
类型
Type VII
表单
lyophilized powder
比活
≥4 FALGPA units/mg solid
≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
分子量
68-130 kDa
纯化方式
chromatography
组成
Protein, ≥85% biuret
溶解性
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
异质活性
caseinase and clostripain ≤1 units/mg protein
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
胶原酶已用于制备研究晚期糖基化终产物(AGE)的动脉组织。该酶还与其他蛋白酶一起用于人肿瘤、小鼠肾、人脑、肺上皮和许多其他组织的解聚。它在肝脏和肾脏灌注研究、胰腺消化和非实质肝细胞的分离中也是有效的。
生化/生理作用
从组织中有效释放细胞需要胶原酶和中性蛋白酶的共同作用。胶原酶被4克原子钙(Ca2+)/摩尔的酶活化。培养滤液至少含有7种分子量为68-130kDa的不同蛋白酶。最佳pH范围为6.3-8.8。该酶识别序列 -R-Pro-8-X-Gly-Pro-R-,其中X通常是中性氨基酸。
每摩尔胶原蛋白酶被4g原子钙活化。 它被乙二醇-双(β-氨基乙基醚)-N,NN′,N′-四乙酸,β-巯基乙醇、谷胱甘肽、巯基乙酸和8-羟基喹啉抑制。
单位定义
一个胶原蛋白消化单元(CDU)从牛跟腱胶原蛋白中释放的肽链量和1.0 μ亮氨酸,5小时,pH7.4,37℃,在钙离子存在下的茚三酮颜色相同。一个 FALGPA水解单元每分钟,25℃,水解1.0 μmole 呋喃基丙烯酰-Leu-Gly-Pro-Ala。一个中性蛋白酶单元水解酪蛋白,产生颜色和1.0 μmole 酪氨酸每5小时,pH7.5,37℃下产生的相同。一个梭菌蛋白酶单元在DTT存在下,pH7.6,25℃,每分钟水解1.0 μmole BAEE。
外形
含氯化钙的冻干粉
制备说明
储液制备:将0.05-0.1 mg胶原酶溶于1 mL含0.36 mM氯化钙的50 mM TES缓冲液(TESCA)中,pH 7.4(37 °C)。采用冷的缓冲液。
请注意,材料不会完全溶解,会出现少量沉淀。沉淀并不会影响溶液的活性。
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves