Merck
F0193
Sigma-Aldrich
胎牛血清
Uruguayan origin, sterile, suitable for cell culture
别名:
FBS, FCS, 血清
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物来源
bovine fetus
质量水平
无菌性
sterile
表单
liquid
技术
cell culture | mammalian: suitable
杂质
haemoglobin < 30 mg/100mL
<30 mL endotoxin
pH值(酸碱度)
6-8
运输
dry ice
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
FBS is used in a broad range of cell culture applications.
分析说明
  • 内毒素和血红蛋白测试
  • Endotoxin and hemoglobin tested
  • Tested for the presence of aerobic and anaerobic bacteria, fungi, yeast and Mycoplasma
  • Triple filtered with 0.1 µm membrane under aseptic conditions
法律信息
PRODUCT AVAILABLE ONLY FOR CHINA
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)