Merck
F8318
Sigma-Aldrich
胎牛血清
Australia origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
别名:
FBS, FCS, 血清
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352207
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物来源
bovine fetus
质量水平
无菌性
sterile-filtered
产品线
FBS Classic
来源
Australia origin
技术
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
动物血清通常用于补充基础培养基配方,以使许多细胞类型在体外最佳生长。
胎牛血清(FBS)由于其高营养成分,是用于补充细胞培养基的最常见的血清。尽管其在蛋白中含量相对较低,但FBS可有效促进和维持脊椎动物、哺乳动物和昆虫细胞的生长
储存及稳定性
为有效地保存动物血清的完整性,应冷冻避光保存。应避免多次解冻/冷冻循环,因为它们会加速血清营养物质的降解,并可能导致不溶性沉淀物的形成。
为了获得稳定性和最佳性能,血清应储存于−20℃,并在标示的失效日期之前使用。
分析说明
  • 内毒素和血红蛋白测试
内毒素和血红蛋白测试
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)