Merck
F8687
Sigma-Aldrich
胎牛血清
Australia origin, γ-irradiated, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
别名:
胎牛血清, FBS, FCS, 血清
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352207
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物来源
bovine fetus
质量水平
无菌性
γ-irradiated
sterile-filtered
产品线
FBS Classic
组成
hemoglobin, ≤0.18 mg/mL
来源
Australia origin
技术
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
杂质
≤5 EU/mL endotoxin
运输
dry ice
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
胎牛血清已用于Roswell Park memorial institute培养基-1640 (RPMI-1640),以培养骨髓瘤细胞系,RPMI-8226和U-266。它也被用作Dulbecco改性Eagle培养基(DMEM)的补充物,用于培养人脐静脉内皮细胞(HUVEC)和293 T细胞。
生化/生理作用
胎牛血清(FBS)由于其高营养成分,是用于补充细胞培养基的最常见的血清。FBS虽然蛋白质含量低,但对促进和维持脊椎动物、哺乳动物和昆虫细胞的生长很有效。它可以作为胚胎干细胞培养的补充物。FBS也可用于制备喂料层和条件介质。
分析说明
  • 内毒素和血红蛋白测试
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)