Merck
GN541080
Greiner cell scrapers
40 cm handle
别名:
cell lifter, cell lifters, cell scraper
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122103
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
无菌性
sterile
制造商/商品名称
Greiner 541080
存货情况
available only in China
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Greiner cell scrapers are an ideal combination of a rigid polystyrene handle with a soft polyethylene scraping blade.
Material
Handle: Polystyrene
Blade: High Density Polyethylene
Color
Handle: Blue
Blade: White
法律信息
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)