Merck
SAB1408948
Sigma-Aldrich
Anti-DLG3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
KIAA1232, MRX, MRX90, NE-Dlg, NEDLG, SAP-102, SAP102
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen 90.3 kDa
种属反应性
human
技术
western blot: 1 μg/mL
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... DLG3(1741)
免疫原
DLG3 (NP_066943.2, 1 a.a. ~ 817 a.a) full-length human protein.
Sequence
MHKHQHCCKCPECYEVTRLAALRRLEPPGYGDWQVPDPYGPGGGNGASAGYGGYSSQTLPSQAGATPTPRTKAKLIPTGRDVGPVPPKPVPGKSTPKLNGSGPSWWPECTCTNRDWYEQVNGSDGMFKYEEIVLERGNSGLGFSIAGGIDNPHVPDDPGIFITKIIPGGAAAMDGRLGVNDCVLRVNEVDVSEVVHSRAVEALKEAGPVVRLVVRRRQPPPETIMEVNLLKGPKGLGFSIAGGIGNQHIPGDNSIYITKIIEGGAAQKDGRLQIGDRLLAVNNTNLQDVRHEEAVASLKNTSDMVYLKVAKPGSLHLNDMYAPPDYASTFTALADNHISHNSSLGYLGAVESKVSYPAPPQVPPTRYSPIPRHMLAEEDFTREPRKIILHKGSTGLGFNIVGGEDGEGIFVSFILAGGPADLSGELRRGDRILSVNGVNLRNATHEQAAAALKRAGQSVTIVAQYRPEEYSRFESKIHDLREQMMNSSMSSGSGSLRTSEKRSLYVRALFDYDRTRDSCLPSQGLSFSYGDILHVINASDDEWWQARLVTPHGESEQIGVIPSKKRVEKKERARLKTVKFHARTGMIESNRDFPGLSDDYYGAKNLKGQEDAILSYEPVTRQEIHYARPVIILGPMKDRVNDDLISEFPHKFGSCVPHTTRPRRDNEVDGQDYHFVVSREQMEKDIQDNKFIEAGQFNDNLYGTSIQSVRAVAERGKHCILDVSGNAIKRLQQAQLYPIAIFIKPKSIEALMEMNRRQTYEQANKIYDKAMKLEQEFGEYFTAIVQGDSLEEIYNKIKQIIEDQSGHYIWVPSPEKL
外形
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)