Merck
V900699
Sigma-Aldrich
黄体酮
Vetec, reagent grade, 98%
别名:
4-孕烯-3,20-二酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H30O2
CAS Number:
分子量:
314.46
Beilstein:
1915950
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
51111800
PubChem化学物质编号:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
等级
reagent grade
产品线
Vetec
方案
98%
mp
128-132 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI key
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
基因信息
human ... PGR(5241)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
孕酮是维持妊娠的激素。它对几乎所有哺乳动物的胚胎形成、发育和存活都是必不可少的。这种激素通过孕激素受体发挥作用,孕激素受体在整个妊娠期特异表达于子宫内膜间质。已知它通过肌肉注射给药可预防早产。
诱导子宫内皮细胞的成熟和分泌活性;抑制排卵。
诱导子宫内皮细胞的成熟和分泌活性;抑制排卵。 孕激素与乳腺癌发病有关。
其他说明
黄体分泌的类固醇激素。
法律信息
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)