Merck
V900922
Sigma-Aldrich
D-(+)-半乳糖 
Vetec, reagent grade, ≥98%
别名:
D -(+)-半乳糖, 半乳糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O6
CAS Number:
分子量:
180.16
Beilstein:
1724619
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
等级
reagent grade
产品线
Vetec
方案
≥98%
表单
powder
mp
168-170 °C (lit.)
储存温度
room temp
SMILES字符串
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChI key
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种单糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
法律信息
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)