Merck
14-614-M
Sigma-Aldrich
ALK4 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human ALK4 amino acids 150-end. For use in Kinase Assays.
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
PM
Mw 63.8 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... ACVR1B(91)
Descrizione generale
N-terminal GST-tagged, recombinant, human ALK4 amino acids 150-end.
Product Source: Human ALK4 expressed by baculovirus in Sf21 insect cells.
Applicazioni
Research Category
Inflammation & Immunology
Azioni biochim/fisiol
Protein Target: ALK4
Target Sub-Family: TKL
Qualità
routinely evaluated by phosphorylation of casein.
Stato fisico
Glutathione-agarose
Stoccaggio e stabilità
6 months at -70°C from date of shipment
Altre note
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Contatta l'Assistenza Tecnica