Merck
5341
Sigma-Aldrich
Progesterone
Steroid hormone secreted by the corpus luteum during the latter half of the menstrual cycle.
Sinonimo/i:
Progesterone, Δ⁴-Pregnene-3,20-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H30O2
CAS Number:
Peso molecolare:
314.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Descrizione
RTECS - TW0175000
Merck USA index - 14, 7773
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
ethanol: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
O=C1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)C(=O)C)(CC3)C)CCC2=C1)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Descrizione generale
Steroid hormone secreted by the corpus luteum during the latter half of the menstrual cycle. Binds to the progesterone receptor in the nucleus to influence transcription. Used as a contraceptive agent and in the treatment of uterine disorders.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Binds to the progesterone receptor in the nucleus to influence transcription
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Ricostituzione
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Ethanol stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3