Merck
AB7821
Sigma-Aldrich
Anti-Collagen Type VI Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL6A1(1291)
Specificità
Human collagen type I <0.5%
Human collagen type II <0.5%
Human collagen type III <0.5%
Human collagen type IV <0.5%
Human collagen type V 5%
Human collagen type VI 100%
Human fibronectin <0.5%
Human albumin <0.5%
Human immunoglobulin <0.5%
Immunogeno
Human placental collagen type VI
Applicazioni
Anti-Collagen Type VI Antibody is an antibody against Collagen Type VI for use in ELISA, IH.
Immunohistochemistry: 1:10-1:40 dilution of reconstitute for indirect immunofluorescent staining of frozen tissue sections.
ELISA: 1:10,000 dilution of reconstitute for ELISA on human collagen type VI.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Pooled antisera was cross-absorbed against immobilized human serum proteins and collagen types IV and V. The IgG fraction was then precipitated with ammonium sulfate and subsequently dialyzed. Lyophilized from 500μL of 10mM Na-phosphate, 150mM NaCl, pH 7.5 with 0.1% mannitol.
Stoccaggio e stabilità
Maintain lyophilized at -20°C for up to 12 months. Reconstitute with 500uL of distilled water or saline. Store reconstitute between 2 and 8°C for up to two months. Remove any insoluble material by microcentrifugation before use.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 1
Contatta l'Assistenza Tecnica