ABE2586
Anti-NR2F2 (ARP-1) isoform B
from rabbit
Sinonimo/i:
COUP transcription factor 2, COUP-TF2, Apolipoprotein A-I regulatory protein 1, ARP-1, COUP transcription factor II, COUP-TF II, Nuclear receptor subfamily 2 group F member 2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NR2F2(7026)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Western Blotting Analysis: A representative lot detected NR2F2 isoform B in MEWO cells overexpressing NR2F2 isoform B.(Courtesy of Claudia Lovell at Hernando Lab, NYU Langone Medical Center).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected NR2F2 isoform B in human kidney, human pancreas, and human cerebellum tissues.
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NR2F2 isoform B in in 10 µg of PC12 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Contatta l'Assistenza Tecnica