Merck
46165
Supelco
Desametasone
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
(11β,16α)-9-fluoro-11,17,21-triidrossi-16-metilpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-fluoro-16α-metil-11β,17α,21-triidrossi-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-fluoro-16α-metilprednisolone, Prednisolone F
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H29FO5
CAS Number:
Peso molecolare:
392.46
Beilstein:
2066651
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
262-264 °C (lit.)
applicazioni
clinical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Categorie correlate
Descrizione generale
Dexamethasone is a synthetic glucocorticoid and cortisol analogue. It is used in the suppression of adrenocorticotropic hormone (ACTH) and cortisol production in normal subjects.
Applicazioni
Dexamethasone may be used as a reference standard in the determination of dexamethasone in biological samples using high-performance liquid chromatography (HPLC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Azioni biochim/fisiol
Agente antinfiammatorio glucocorticoide
Agente antinfiammatorio glucocorticoide. Regola la sopravvivenza, la crescita e la differenziazione delle cellule T. Inibisce l′induzione dell′ossido nitrico sintasi.
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica