Merck
320072
Sigma-Aldrich
Acqua
ACS reagent, suitable for EPA 601
About This Item
Formula condensata:
H2O
CAS Number:
Peso molecolare:
18.02
Beilstein:
2050024
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191602
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Product Name
Acqua, ACS reagent
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 601
Densità del vapore
<1 (vs air)
Tensione di vapore
3 mmHg
Stato
liquid
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
MnO4- reducers, passes test
≤0.01% Silicate (as SiO2)
≤0.01 ppm silicate
Indice di rifrazione
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0 (25 °C)
Conducibilità
≤2 μmho per cm at 25 °C
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.4 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.4 ppm
phosphate (PO43-): ≤1.0 ppm
sulfate (SO42-): ≤1.0 ppm
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤0.01 ppm
Stringa SMILE
O
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Water can be used as a:
  • Solvent to ensure the appropriate deposition and recrystallization of the matrix material used in the matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) analysis.
  • Mobile phase component in the high-performance liquid chromatography (HPLC) method used for the separation of polar compounds.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica