Merck
12106C
Sigma-Aldrich
Siero fetale bovino
USA origin, Heat Inactivated, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
FBS, FCS, sieri, siero
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
bovine fetus
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Nome Commerciale
FBS Premier
Composizione
hemoglobin, ≤20 mg/dL
Origine
USA origin
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤10 EU/mL endotoxin
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Il siero fetale bovino (FBS) fornisce alle cellule in coltura molti fattori non definiti che promuovono la crescita e migliorano la sopravvivenza. L′FBS inattivato con il calore può essere usato in sostituzione dell′FBS regolare ove ai fini della crescita o della funzione cellulare sia utile l′inattivazione del sistema del complemento. L′FBS inattivato con il calore è usato nelle colture di Leishmania sp.
Nota sulla preparazione
Preparato per riscaldamento a 56 °C per 30 minuti.
Preparato per riscaldamento a 56 °C per 30 minuti. Il riscaldamento del siero a 56 °C per 30 minuti inattiva il sistema del complemento per i saggi immunologici. L'attivazione col calore ha anche lo scopo di inattivare altri inibitori non definiti della crescita cellulare in coltura.
Risultati analitici
  • Testato per il contenuto in endotossine ed emoglobina
  • Testato per la presenza di batteri, virus e micoplasma
  • Sottoposto a tripla filtrazione con membrana da 0,1 micron in condizioni asettiche
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica