Merck
AV43861
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A14 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-Solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, brain), member 14
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
21 kDa
Reattività contro le specie
rat, rabbit, dog, mouse, bovine, human, horse, sheep, guinea pig
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC25A14(9016)
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human SLC25A14
Applicazioni
Anti-SLC25A14 antibody produced in rabbit is suitable for western blotting at a concentration of 2.5μg/ml.
Azioni biochim/fisiol
SLC25A14 is a mitochondrial uncoupling protein (UCP) belonging to the family of mitochondrial anion carrier proteins (MACP). The UCPs mediate the transfer of anions from inner to outer mitochondrial membrane and transfer of protons in the reverse direction. Altered expression of SLC25A14 gene has been observed in autism spectrum disorders and in cardiovascular disorders.
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: SIVAEFGTFPVDLTKTRLQVQGQSIDARFKEIKYRGMFHALFRICKEEGV
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica