Merck
C8503
Sigma-Aldrich
Colesterolo
from sheep wool, ≥92.5% (GC), powder
Sinonimo/i:
3β-idrossi-5-colestene, 5-colestene-3β-olo
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H46O
CAS Number:
Peso molecolare:
386.65
Beilstein:
1915888
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41141804
eCl@ss:
39023139
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
sheep wool
Livello qualitativo
Saggio
≥92.5% (GC)
Stato
powder
P. ebollizione
360 °C (lit.)
Punto di fusione
147-149 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
Densità
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Informazioni sul gene
Applicazioni
Cholesterol was used to prepare immune-stimulating complexes to enhance cellular and humoral responses. It was incorporated in animal feed to study the effect of cholesterol-rich diet.
Azioni biochim/fisiol
Componente principale di tutte le membrane biologiche; il colesterolo rappresenta il 25% circa dei lipidi cerebrali totali.
Cholesterol is a lipid makes up about 20-25% of the structural components of the cell membranes. It determines the fluidity and permeability of the membrane, making it permeable to water but not to ions and protons. Cholesterol also regulates the functions of the transporters and signaling proteins present on the plasma membrane. The major sites of cholesterol synthesis are small intestine and liver.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colesterolo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)