Merck
SAB1413293
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CLDN6 antibody produced in mouse
clone 4H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Coniugato
unconjugated
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4H4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
23.3 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
tecniche
ELISA: suitable
Isotipo
IgG2b, kappa
N° accesso ID proteina
NM_021195.3
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLDN6(9074)
Descrizione generale
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant CLDN6.
Immunogeno
CLDN6 (NP_067018.1, 1 a.a. ~ 220 a.a) full-length recombinant protein with GST tag.
Sequenza
MASAGMQILGVVLTLLGWVNGLVSCALPMWKVTAFIGNSIVVAQVVWEGLWMSCVVQSTGQMQCKVYDSLLALPQDLQAARALCVIALLVALFGLLVYLAGAKCTTCVEEKDSKARLVLTSGIVFVISGVLTLIPVCWTAHAVIRDFYNPLVAEAQKRELGASLYLGWAASGLLLLGGGLLCCTCPSGGSQGPSHYMARYSTSAPAISRGPSEYPTKNYV
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nota sulla preparazione
Purification by Protein A sepharose
Stoccaggio e stabilità
Storage Instruction: Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)