1568007
USP
Progesterone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Pregnene-3,20-dione
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
progesterone
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
128-132 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Informazioni sul gene
human ... PGR(5241)
Descrizione generale
Applicazioni
- Progesterone Compounded Vaginal Inserts
- Progesterone Injection
- Progesterone Intrauterine Contraceptive System
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Risultati analitici
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Progesterone
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)