Merck
704296
Sigma-Aldrich
亜マンガン酸ランタンストロンチウム
greener alternative
LSM-20, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
分子量
Mw 231.58 g/mol
組成
La0.8Sr0.2MnO3
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
LSM-20 is a state of art electrode material for solid oxide fuel cells (SOFCs). LSM-20 possesses both ionic and electronic conductivity and belongs to the ABO3 perovskite oxide family.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
アプリケーション
Lanthanum strontium manganite (LSM-20/GDC 10) is a ferromagnetic material, a Sr-doped LaMnO3 that is mainly used as a cathode material for solid oxide fuel cells (SOFCs). It also acts as a magnetic fluid, which can further be used as an inducer of tumor hyperthermia.
Still not finding the right product?
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
704296-BULK:
704296-10G:4548173953984
704296-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)