Merck
763705
Sigma-Aldrich
Graphene oxide dispersion
greener alternative
2 mg/mL,dispersion in H2O, avg. no. of layers, 1
別名:
graphene oxide aqueous dispersion
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CxOyHz
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
酸化グラフェン, 2 mg/mL, dispersion in H2O, avg. no. of layers, 1
フォーム
dispersion in H2O
品質水準
特徴
avg. no. of layers 1
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
2 mg/mL
屈折率
n20/D 1.333
密度
0.981 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O=C(O)C1C2=C3C4=C5C6=C7C8=C9C%10=C%11C(C%12=C%13C%10=C%14C8=C%15C6=C%16C4=C%17C2=CC(C(O)=O)C%18=C%17C%19=C%16C%20=C%15C%21=C%14C%22=C%13C(C%23=C%24C%22=C%25C%21=C%26C%20=C%27C%19=C%28C%18=CC(C(O)=O)C%29=C%28C%30=C%27C%31=C%26C%32=C%25C%33=C%24C(C%34=C%35C
InChI
1S/C140H42O20/c141-131(142)26-13-23-15-44-62(140(159)160)45-16-24-14-40-31(132(143)144)5-1-29-41-20-48(135(149)150)56-33-7-3-28-27-2-6-32-55-37(133(145)146)11-9-35-60(138(155)156)42-17-25-18-43-61(139(157)158)36-10-12-38(134(147)148)58-46-21-50(137(153)154)59-47-22-49(136(151)152)57-34-8-4-30-39(19-26)51(23)78-72(44)88-75(45)80-52(24)79(54(29)40)95-71(41)83(56)101-93-69(33)64(28)91-90-63(27)68(32)92-86(66(35)55)73(42)81-53(25)82-74(43)87(67(36)58)96-76(46)85(59)103-97-77(47)84(57)102-94-70(34)65(30)89(78)105-104(88)115-98(80)111(95)116(101)126-122-110(93)107(91)120-119-106(90)108(92)99(81)114-100(82)112(96)118(103)128(124(114)119)123-113(97)117(102)127(130(122)129(120)123)121(109(94)105)125(115)126/h2,5,7-10,12-22,26,38,48-50H,1,3-4,6,11H2,(H,141,142)(H,143,144)(H,145,146)(H,147,148)(H,149,150)(H,151,152)(H,153,154)(H,155,156)(H,157,158)(H,159,160)
InChI Key
VTWITIAIMADGRM-UHFFFAOYSA-N
詳細
  • 塩化物不含(透析により精製)
  • 単層シート
  • シート直径<10ミクロン
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はグリーン代替品の効率化カテゴリーに属し、「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。高濃縮酸化グラフェンシートにより、電極材料を束ね、3Dプリンティングを可能にするために必要な粘性が得られます。グリーン溶媒として水を使用することで、この水性インクシステムは、安全にかつ低いコストで処理・乾燥できます。詳細はこちらをクリックしてください。
酸化グラフェン(GO)は、独自の構造的・形態学的特徴により、優れた熱的、機械的、および電気的特性を有する、1原子の厚さの2D炭素材料です。GOは水性および極性有機溶媒中に容易に分散させることができるため、実用化が促進されています。改良Hummers法により合成できます。ドラッグデリバリー、エネルギー貯蔵、油水分離、固定化触媒、脱塩、太陽電池などの分野に応用できます。
アプリケーション
酸素を含む官能基が存在し、酸性であるため、GOは炭素触媒としてだけでなく、様々な触媒活性種の支持足場にもなります。GOは硫化物、オレフィンおよび種々の炭化水素の酸化、Friedel–Crafts反応、Aza–Michael付加、縮合および開環重合などの多くの有機変換を促進できます。
有機溶媒中での生体触媒の担体として使用できます。例えば、カルボキシル官能基化酸化グラフェンは、Yarrowia lipolyticaリパーゼを固定化するための支持体として作用できます。固定化酵素は、有機溶媒中でのラセミ体の分解効率が高いです。
また、有機光電池の正孔輸送層としても使用できます。
特徴および利点
  • 良好な溶液加工性
  • 親水性で水に容易に分散
  • 低い生産コスト
  • リッチな活性酸素含有官能基が存在
  • 容易に官能化可能
広い表面積、高い化学的安定性、良好な電荷担体能力。
調製ノート
製品は時間の経過と共に大きな粒子へ凝集する場合があります。単層の酸化グラフェンが必要な場合は使用前に超音波処理してください。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 酸化グラフェン
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
763705-VAR:
763705-25ML:
763705-100ML:
763705-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)