Z169633
Spectroline® E-Series UV lamp
output8 W, AC/DC input 115 V AC
別名:
E-Series Ultraviolet Lamp
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
W × L × H
3 1/4 in. × 13 1/4 in. × 2 1/2 in.
出力
8 W
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
May be used alone (hand-held) or in viewing cabinets.
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 115V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 120V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 230 V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 115V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 120V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 230 V
法的情報
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)