SCM146
BrightCell NEUMO光安定培地
Live cell imaging neuronal cell culture media, 500ml
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
輸送温度
ambient
詳細
BrightCell NEUMOは、神経細胞の培養用に特別に開発された光安定培地です。ライブセルイメージング時にNeurobasal培地の代わりに使用できます。青色光を長時間照射する際に、SOSを添加したNEUMOを使用すると、神経細胞の生存能力と蛍光シグナル強度が大きく高まります。
プロトコル
標準培地中に存在するいくつかの光毒性成分(MEMO/NEUMOからは除去)は細胞増殖に寄与しています。そのため、MEMO/NEUMOは、細胞が光に長時間曝露される実験段階のみに使用してください。対照的にSOSは、別の(光毒性のある)サプリメントと同等に細胞の生存能力と増殖をサポートするため、細胞の維持期間中は継続的に使用してください。現時点で培地にB-27などの神経系サプリメントを使用している場合は、その代わりとして
SOSを使用してください。現在FBSを使用している場合、強力な光の下ではFBSが細胞に有害となる可能性があります。FBSの代わりにSOSを使用すると、特に細胞株特異的増殖因子と併用した場合に、細胞の増殖のサポートに有用な可能性があります。
培地の調製
1.SOSを37°Cで解凍します。SOSは25X濃縮液として供給されています。最終濃度が4%となるようMEMO/NEUMOに添加してください。残った液はすべてワーキング容量ずつ分注し、 -20°Cで保存してください。
注:SOSの凍結融解は2回を超えて繰り返さないでください。
2.その他の成分を、ユーザーガイドの表1に従って無菌状態で添加します
3.成分を添加した完成した培地は、4°Cで保存した場合、2週間安定です。
細胞培養
1.まず、SOSを添加したNeurobasalを用いて、細胞を暗所で増殖/維持します。
2.光への長時間曝露前の午後に、 Neurobasal/SOSを事前に温めたMEMO/NEUMOとSOSに置換します。必要であれば細胞は最長3日間生存能を維持できます。
a. 培地は分注してから温めてください。培地のボトルを繰り返し加熱・冷却すると、沈殿が生じる場合があります。
3.光に曝露する必要のある実験を実施します。
4.光への曝露が完了したら、MEMO/NEUMOとSOSを除去してNeurobasal/SOSに置換します。
BrightCellはMerck KGaA, Darmstadt, Germanyの商標です。
MEMO、NEUMOおよびSOSは、Cell Guidance Systems LLCの登録商標です。
NeurobasalおよびB-27は、Life Technologiesの登録商標です。
プロトコル
標準培地中に存在するいくつかの光毒性成分(MEMO/NEUMOからは除去)は細胞増殖に寄与しています。そのため、MEMO/NEUMOは、細胞が光に長時間曝露される実験段階のみに使用してください。対照的にSOSは、別の(光毒性のある)サプリメントと同等に細胞の生存能力と増殖をサポートするため、細胞の維持期間中は継続的に使用してください。現時点で培地にB-27などの神経系サプリメントを使用している場合は、その代わりとして
SOSを使用してください。現在FBSを使用している場合、強力な光の下ではFBSが細胞に有害となる可能性があります。FBSの代わりにSOSを使用すると、特に細胞株特異的増殖因子と併用した場合に、細胞の増殖のサポートに有用な可能性があります。
培地の調製
1.SOSを37°Cで解凍します。SOSは25X濃縮液として供給されています。最終濃度が4%となるようMEMO/NEUMOに添加してください。残った液はすべてワーキング容量ずつ分注し、 -20°Cで保存してください。
注:SOSの凍結融解は2回を超えて繰り返さないでください。
2.その他の成分を、ユーザーガイドの表1に従って無菌状態で添加します
3.成分を添加した完成した培地は、4°Cで保存した場合、2週間安定です。
細胞培養
1.まず、SOSを添加したNeurobasalを用いて、細胞を暗所で増殖/維持します。
2.光への長時間曝露前の午後に、 Neurobasal/SOSを事前に温めたMEMO/NEUMOとSOSに置換します。必要であれば細胞は最長3日間生存能を維持できます。
a. 培地は分注してから温めてください。培地のボトルを繰り返し加熱・冷却すると、沈殿が生じる場合があります。
3.光に曝露する必要のある実験を実施します。
4.光への曝露が完了したら、MEMO/NEUMOとSOSを除去してNeurobasal/SOSに置換します。
BrightCellはMerck KGaA, Darmstadt, Germanyの商標です。
MEMO、NEUMOおよびSOSは、Cell Guidance Systems LLCの登録商標です。
NeurobasalおよびB-27は、Life Technologiesの登録商標です。
蛍光顕微鏡法、光遺伝学、蛍光活性化細胞選別法(FACS)などの培養生細胞を用いた実験では、多くの場合、青色光への高レベルまたは長時間の曝露が必要です。しかし、細胞培地やサプリメントには、光によって有害なフリーラジカルに変わる成分が含まれています。特に、DMEM(ダルベッコ改変イーグル培地)およびNeurobasal培地、ならびにB-27、SATO、NS21などの細胞培養サプリメントは、細胞挙動を著しく混乱させ、細胞死を顕著に増加させることがあります。この現象は最近、以下のnatureの記事で取り上げられました。
Surpassing light-induced cell damage in vitro with novel cell culture media(新しい細胞培地によるin vitroでの光誘発性細胞障害の克服)Nature Scientific Reports (詳しく知る!)
BrightCell光安定性培地システムは、特定の光毒性成分を除去または置換して再調製した細胞培地とサプリメントです。これらの製品は、高い細胞生存率および機能を維持しながら、細胞の青色光への長時間曝露を可能にします。また、BrightCell培地製品は自己蛍光および光退色のレベルが非常に低く、蛍光ライブセルイメージングを用いて得られるデータの質を劇的に改善します。
Surpassing light-induced cell damage in vitro with novel cell culture media(新しい細胞培地によるin vitroでの光誘発性細胞障害の克服)Nature Scientific Reports (詳しく知る!)
BrightCell光安定性培地システムは、特定の光毒性成分を除去または置換して再調製した細胞培地とサプリメントです。これらの製品は、高い細胞生存率および機能を維持しながら、細胞の青色光への長時間曝露を可能にします。また、BrightCell培地製品は自己蛍光および光退色のレベルが非常に低く、蛍光ライブセルイメージングを用いて得られるデータの質を劇的に改善します。
アプリケーション
ライブセルイメージング神経細胞培地、 500mL
研究カテゴリー
細胞培養
細胞培養
構成
1)500mLのNEUMO光安定培地(SCM146-1)を含むボトル1本2~8°Cで保存してください。
2)5mLのSupplement A(SCM149)を含むボトル1本。-20°Cで保存してください。
2)5mLのSupplement A(SCM149)を含むボトル1本。-20°Cで保存してください。
品質
pH:7.0-7.6
浸透圧:190-230 mOsm/kg H2O
無菌性:ネガティブ
機能テスト:合格
浸透圧:190-230 mOsm/kg H2O
無菌性:ネガティブ
機能テスト:合格
保管および安定性
MEMO/NEUMO培地は、2~8°Cで最長1年間保存できます。SOSサプリメントおよびSupplement Aは-20°Cで製造後最長1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1