Merck
28-2180
Sigma-Aldrich
炭酸ナトリウム
SAJ first grade, ≥99.0%
別名:
カルシネド ソーダ, ソーダ灰, 炭酸二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2CO3
CAS Number:
分子量:
105.99
Beilstein:
4154566
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
SAJ first grade
アッセイ
≥99.0%
フォーム
solid
利用可能性
available only in Japan
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
mp
851 °C (lit.)
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
生物化学的/生理学的作用
バッファー成分です。表在性膜タンパク質の除去に使用することができます。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 炭酸ナトリウム
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
28-2180-5-500G-J:
28-2180-8-20KG-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)