459844
エチルアルコール(純粋)
≥99.5%, ACS reagent, 200 proof
別名:
エタノール, 無水アルコール, 非変性エタノール
About This Item
Product Name
エチルアルコール(純粋), 200 proof, ACS reagent, ≥99.5%
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
1.59 (vs air)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
expl. lim.
3.1-27.7 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
200 proof
dilution
(for analytical testing)
不純物
H2SO4, passes test (darkened)
MnO4- reducers, passes test
acetone, passes test
isopropanol, passes test
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.1% Methanol
≤0.2% water
蒸発残留物質
≤0.001%
色
APHA: ≤10
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78.3 °C
mp
-114 °C
溶解性
H2O: passes test
密度
0.789 g/mL at 20 °C
アプリケーション
agriculture
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
保管温度
room temp
SMILES記法
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Chromatin isolation by RNA purification (ChIRP)
Genomic maps of long noncoding RNA occupancy reveal principles of RNA-chromatin interactions.
Ci C Chu, Kun K Qu, Franklin L FL Zhong, Steven E SE Artandi, Howard Y HY Chang, Molecular Cell 2011-11-18Genomic maps of long noncoding RNA occupancy reveal principles of RNA-chromatin interactions.
アプリケーション
- Preparation of AMBF3 (ammoniomethyltrifluoroborate)-conjugated biomolecules.
- As an absorbing liquid for the determination of Grüneisen parameter by photoacoustic measurement in an integrating sphere system.
- Solid-phase microextraction (SPME) on-fiber derivatization analysis of resveratrol extracted from red wine.
その他情報
Still not finding the right product?
Explore all of our products under エチルアルコール(純粋)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
459844-6X500ML:
459844-4X4L:
459844-4L:
459844-500ML:
459844-20L-P2:
459844-2L:
459844-25L:
459844-6X1L:
459844-4X2L:
459844-200L:
459844-447RS-750G:
459844-4X2.5L:
459844-HU-20L-P2:
459844-BULK:
459844-VAR:
459844-447FN-700G:
459844-2.5L:
459844-1L: