T1005
トリプシン ウシ膵臓由来
Type XI, lyophilized powder, ≥6,000 BAEE units/mg protein
別名:
Serine Protease 1
由来生物
bovine pancreas
品質水準
タイプ
Type XI
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥6,000 BAEE units/mg protein
分子量
23.8 kDa
組成
protein, 90-100%
不純物
salt, essentially free
溶解性
hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear
その他の活性
Chymotrypsin ≤0.1 BTEE units/mg protein
保管温度
−20°C
アプリケーション
ウシ膵臓由来のトリプシンは、次の用途で使用されています。
- 膜結合同種抗原を除去するためのトリプシン処理に。
- 20 kDのアミラーゼ結合成分の化学的性質を評価するために行う、この成分のインキュベーションに。
- ラクトフェリン分解産物の抗脂肪生成活性を評価する目的で、これを調製するために。
ペプチドのトリプシン消化には、トリプシン:ペプチドに対して約1:100から1:20の比率を使用します。この製品の一般的な用途は、培養表面から接着細胞を除去することです。基質から細胞を取り除くのに必要なトリプシンの濃度は、主に細胞の種類と培養期間に依存します。トリプシンは、細胞培養中の細胞の再懸濁、タンパク質の消化のためのプロテオミクス研究、および様々なゲル内消化にも使用されています。その他の用途には、膜ベースの手法による結晶化の評価や、タンパク質フォールディング速度と収量が動的トラップの存在によって制限されうることを確認する研究が含まれます。
生物化学的/生理学的作用
トリプシンは、リジンおよびアルギニン残基のC末端側のペプチドを切断します。酸性残基が切断部位の両側にある場合、この反応の加水分解速度は遅くなり、プロリン残基が切断部位のカルボキシル側にある場合、加水分解は停止します。トリプシン活性の至適pHは7~9です。また、トリプシンは、アミノ酸の合成誘導体のエステルおよびアミド結合を切断するよう作用します。EDTAは、トリプシンが作用するペプチド結合を不明瞭にするカルシウムおよびマグネシウムイオンを中和するキレート剤としてトリプシン溶液に添加されます。これらのイオンを除去すると、酵素活性が増加します。
DFP、TLCK、APMSF、AEBSEF、およびアプロチニン等を含むセリンプロテアーゼ阻害剤がトリプシンを阻害します。
DFP、TLCK、APMSF、AEBSEF、およびアプロチニン等を含むセリンプロテアーゼ阻害剤がトリプシンを阻害します。
構成
トリプシンは、223アミノ酸残基の単鎖ポリペプチドから構成されます。トリプシノーゲンのLys-lleペプチド結合が切断されてN末端のヘキサペプチドが取り除かれるとトリプシンになります。そのアミノ酸の配列は、6つのジスルフィド結合によって架橋されます。これは、天然型のトリプシンであるベータトリプシンです。ベータトリプシンは、自己分解によりLys-Ser残基で切断されるとアルファトリプシンになります。トリプシンはセリンプロテアーゼファミリーのメンバーです。
注意
1 mM HCl中の溶液は、アリコートで1年間安定であり、-20°Cで保存します。また、Ca2+が存在すると、トリプシンの自己分解が低減されて溶液中での安定性が維持されます。トリプシンは2.0 M尿素、2.0 MグアニジンHCl、または0.1%(w/v)SDS中でもその活性の大部分を保持します。
単位の定義
基質として1単位のBAEEを使用したとき、pH 7.6、25°CにおけるA253は0.001/分となります。
調製ノート
本製品は、ニュージーランドから供給された膵臓由来製品です。1 mg/mLの1 mM HClに可溶です。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under トリプシン ウシ膵臓由来
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T1005-250MG:
T1005-100MG:
T1005-1G:
T1005-BULK:
T1005-50MG:
T1005-VAR:
T1005-500MG:
T1005-5G: