주요 문서
100013
Sigma-Aldrich
4,4′-Dimethoxytrityl chloride
95%
동의어(들):
DMT-Cl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5C(C6H4OCH3)2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
338.83
Beilstein:
2471942
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
119-123 °C (lit.)
작용기
chloro
phenyl
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C21H19ClO2/c1-23-19-12-8-17(9-13-19)21(22,16-6-4-3-5-7-16)18-10-14-20(24-2)15-11-18/h3-15H,1-2H3
InChI key
JBWYRBLDOOOJEU-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
DMT-Cl is commonly used as a protecting group for various functional groups in organic synthesis.
애플리케이션
Hydroxyl protecting group for nucleosides and nucleotides.
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)