주요 문서
102245
Sigma-Aldrich
Casein Acid Hydrolysate for Biotechnology and Microbiology
Prime, for Biotechnology and Microbiology
동의어(들):
2,6-Dimethyl-3-pyridinylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10N2
CAS Number:
Molecular Weight:
122.17
Beilstein:
110353
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Product Name
2-(Dimethylamino)pyridine, 97%
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.559 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CN(C)c1ccccn1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
PSHKMPUSSFXUIA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
2-(Dimethylamino)pyridine is a clear, colorless to light yellow liquid.
애플리케이션
2-(Dimethylamino)pyridine in toluene at room temperature in the presence of 1.1 equivalent of methyl trifluoromethanesulfonate forms (2-pyridyl)-trimethylammonium trifluoromethanesulfonate salt. It is used as a model substrate in the preparation of chelate carbene via cyclometalation, H2 loss and reversible α-elimination.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1